Learn More
BRAND™ Pinzette
PTFE-Konstruktion mit rechtwinkligen Enden. Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
Marke: BRAND™ 113130
48.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- Konstruktion aus PTFE
- Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
- Rechteckige Enden
Spezifikation
Rechteckig | |
PTFE | |
150 mm | |
1 |