Learn More
Bohlender™ Schlauchanschlussstücke mit GL-Gewinde mit einem Gewinde, PTFE
Mit universeller chemischer Beständigkeit und Druckfestigkeit bis zu 10 bar.
28.62 € - 95.72 €
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Maximaler Druck | 10 bar |
MaxOperatingTempMetric | 250 °C |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10752383
|
Bohlender™
D516-08 |
14 GL x 1/8 in. NPT | 4,0 mm |
44.57 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10618712
|
Bohlender™
D517-08 |
GL 14 x 1/8 in. G | 4,0 mm |
36.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10353182
|
Bohlender™
D516-20 |
14 GL x 3/8 in. NPT | 6,5 mm |
34.72 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10129361
|
Bohlender™
D516-26 |
18 GL x 1/8 in. NPT | 4,0 mm |
38.69 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10291292
|
Bohlender™
D517-50 |
GL 25 x 1/2 in. G | 12,0 mm |
51.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10067781
|
Bohlender™
D517-14 |
GL 14 x 1/4 in. G | Bohrung: 5 mm |
38.64 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10702193
|
Bohlender™
D516-32 |
GL 25 x 1/4 in. NPT | 6,5 mm |
40.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10271152
|
Bohlender™
D516-50 |
GL 25 x 1/2 in. NPT | Bohrung: 12 mm |
95.72 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10119551
|
Bohlender™
D516-38 |
GL 18 x 3/8 in. NPT | Bohrung: 8 mm |
34.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10129551
|
Bohlender™
D516-44 |
GL 25 x 3/8 in. NPT | Bohrung: 8 mm |
83.16 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10047761
|
Bohlender™
D516-14 |
GL 14 x 1/4 in. NPT | 5 mm |
28.62 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10699082
|
Bohlender™
D517-32 |
GL 18 x 1/4 in. G | 6,6 mm |
37.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10782763
|
Bohlender™
D517-74 |
GL 32 x 1/8 Zoll G | 18,0 mm |
86.44 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Gerader Rohranschluss aus PTFE
- Ein Einschraubgewinde (NPT- oder G-Gewinde)
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Spezifikation
PTFE | |
10 bar | |
250 °C |