Learn More
Kartell™ Einsatz für Glaskegel
Beschreibung
- Spezielles Design zum Verhindern eines Verklemmens der Glasschliffverbindungen
- Entspricht ISO 12242
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12242 |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Zur Verwendung mit | Glasverbindung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhindert das Festklemmen von Glasverbindungen |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Schlauchgröße | 14/23 Konusgröße |
| Produkttyp | Schliffhülsenauskleidung |