missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Einwegverbindungshülen, PTFE

Sparen Sie sich mit Einsätzen zwischen den Standard-Glasschliffverbindungen die Verwendung von Fett. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Einweg-Schliffmanschetten aus PTFE bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit bei Betriebstemperaturen von -200 bis +260 °.

Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01101519

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11566974

  • 18.25 € / 1 Stück

Verfügbar ab
11-02-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • 50 µm stark
  • Zur vereinfachten Verwendung von Verbindungsclips
  • Passt wie eine zweite Haut, ohne aufzutragen.
Spezifikation

Spezifikation

PTFE
10er-Packung
NS 19/26
Schliffhülse
–200 bis 260 °C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation