missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HUBER Ablaufschlauch, drucklos, T-180-NW12, PTFE

Artikelnummer. 10649922
Change view
Click to view available options
Verpackungsmenge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsmenge unitSize
10649922 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10649922 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 6351
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Typ: NW 12
Material: PTFE
Temperatur: -60 - 180 °C
Länge: variabelmm

Spezifikation

Material PTFE
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Verpackungsmenge Je 1
Max. Operating Temperature (Metric) 180 °C
Produkttyp T-180-NW12
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.