Learn More
HUBER Ablaufschlauch, drucklos, T-180-NW8, PTFE
Artikelnummer. 10619732
Change view
Click to view available options
Verpackungsmenge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsmenge unitSize
10619732 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10619732 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 6350
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Typ: NW 8
Material: PTFE
Temperatur: -60 - 180 °C
Länge: variabelmm
Spezifikation
Material PTFE
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Verpackungsmenge Je 1
Max. Operating Temperature (Metric) 180 °C
Produkttyp Schlauch T-180-NW8