Learn More
Fisherbrand™ Konische Schliffklemmen aus PTFE
Als sichere Lösung zum Anklemmen von Glasverbindungen. Konische Schliffklemmen aus PTFE enthalten eine eingekapselte Stahlfeder.
26.26 € - 57.00 €
Spezifikation
Modell | Konisch |
---|---|
Menge | 2/Packung |
Typ | PTFE-Verbindungsklammer |
Material | PTFE-verkapselte Stahlfeder |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11593292
|
Fisherbrand™
|
Standard-Glasschliffverbindungen, Größe 29 |
26.26 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16226041
|
Fisherbrand™
|
Standard-Glasschliffverbindungen, Größe 24 |
53.65 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16276041
|
Fisherbrand™
|
Standard-Glasschliffverbindungen, Größe 45 |
37.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11503302
|
Fisherbrand™
|
Standard-Glasschliffverbindungen, Größe 34 |
30.25 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16206041
|
Fisherbrand™
|
Standard-Glasschliffverbindungen, Größe 19 |
48.69 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16266031
|
Fisherbrand™
|
Standard-Glasschliffverbindungen, Größe 12 |
47.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16246031
|
Fisherbrand™
|
Standard-Glasschliffverbindungen, Größe 10 |
47.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16286031
|
Fisherbrand™
|
Standard-Glasschliffverbindungen, Größe 14 |
57.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
PTFE-Verbindungsklammern sind chemisch inert und chemisch beständig. Temperaturbeständig, Festigkeit bis 280 °C (480 °F). Hergestellt aus reinem PTFE mit vollständig gekapselten Stahlfedern. Sie können von Hand eingestellt werden und passen auf standardmäßige Glasverbindungen.Spezifikation
Konisch | |
PTFE-Verbindungsklammer | |
Weiß |
2/Packung | |
PTFE-verkapselte Stahlfeder |