Learn More
Thermo Scientific™ Geschlossene Deckel mit PTFE-Dichtungseinlage
Catalog Number 15583955
Click to view available options
Füllstand:
Unbehandelt
Anzahl pro Karton:
24
Material:
PTFE-Dichtungseinlage
Polypropylen
Thermo Scientific™ Geschlossene Deckel mit PTFE-Dichtungseinlage für Thermo Scientific Flaschen, Gefäße, Kannen und Fläschchen aus Glas für Umweltproben.
Thermo Scientific™ Geschlossene Deckel mit PTFE-Dichtungseinlage für Thermo Scientific Flaschen, Gefäße, Kannen und Fläschchen aus Glas für Umweltproben.Es handelt sich um die gleichen hochwertigen Verschlüsse mit PTFE-Dichtungseinlage, die auch für unsere Thermo Scientific Umweltprobenbehälter aus Glas verwendet werden.Die PTFE-Dichtungseinlage ist in den Deckel eingeklebt, damit sie nicht herausfallen oder vom Deckel getrennt werden kann.
  • Weißer geschlossener Deckel aus Polypropylen mit eingeklebter PTFE-Dichtungseinlage
  • Der Deckel 24-414 verfügt über eine mit PTFE beschichtete Silikoneinlage als zusätzliche Polsterung und sichere Abdichtung zur Verwendung mit Flaschen und VOA-Fläschchen
Im Lieferumfang enthalten:
Deckel mit verklebter Dichtungseinlage
Kompatibel mit:
Für den Einsatz mit den für Umweltproben bestimmten Thermo Scientific Flaschen, Gefäßen, Kannen und Fläschchen aus Glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Verschlussauskleidung PTFE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83 bis 400 mm
Produkttyp Geschlossene Kappe
Zertifizierungsparameter Keine
Farbe Weiß
Beschreibung Oben geschlossene Kappe
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 24
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Unbehandelt
Auskleidungsmaterial PTFE
Zertifizierung/Konformität Herstellung in einem nach ISO zertifizierten Qualitätsmanagementsystem.
Closure Included Ja
Form Rund