Learn More
Thermo Scientific™ Geschlossene Deckel mit PTFE-Dichtungseinlage
Click to view available options
Füllstand:
Unbehandelt
Anzahl pro Karton:
24
Material:
PTFE-Dichtungseinlage
Polypropylen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Geschlossene Deckel mit PTFE-Dichtungseinlage für Thermo Scientific Flaschen, Gefäße, Kannen und Fläschchen aus Glas für Umweltproben.Es handelt sich um die gleichen hochwertigen Verschlüsse mit PTFE-Dichtungseinlage, die auch für unsere Thermo Scientific Umweltprobenbehälter aus Glas verwendet werden.Die PTFE-Dichtungseinlage ist in den Deckel eingeklebt, damit sie nicht herausfallen oder vom Deckel getrennt werden kann.
- Weißer geschlossener Deckel aus Polypropylen mit eingeklebter PTFE-Dichtungseinlage
- Der Deckel 24-414 verfügt über eine mit PTFE beschichtete Silikoneinlage als zusätzliche Polsterung und sichere Abdichtung zur Verwendung mit Flaschen und VOA-Fläschchen
Im Lieferumfang enthalten:
Deckel mit verklebter Dichtungseinlage
Kompatibel mit:
Für den Einsatz mit den für Umweltproben bestimmten Thermo Scientific Flaschen, Gefäßen, Kannen und Fläschchen aus Glas.
Spezifikation
Verschlussauskleidung | PTFE |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 58 bis 400 mm |
Produkttyp | Verschluss mit verstärktem Futter |
Zertifizierungsparameter | Keine |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | Oben geschlossene Kappe |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 24 |
Verschlussfarbe | Weiß |