Learn More
Cole-Parmer™ PTFE-Verteiler
Organisieren Sie Ihre Flüssigkeitswege mit diesen thermoplastischen Verteilern.
Marke: Cole-Parmer™ 31521-29
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Chemisch inertes PTFE eignet sich für die aggressivsten chemischen Lösungen.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation
PTFE-Verteiler; 10 Ausgänge; 1/2-Zoll-Einlass mit NPT(F)-Gewinde | |
27.31 cm | |
−129 °C | |
1/2 Zoll | |
3.81 cm | |
300 °F |
PTFE | |
−200 °F | |
1/Pckg. | |
3.81 cm | |
120 psi | |
150 °C |