Learn More
Masterflex™ Metrischer PTFE-Schlauch
Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen. Der PTFE-Schlauch hält extremen Temperaturen stand.
Marke: Masterflex™ 06605-56
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Chemisch inert, ungiftig und praktisch nicht porös
- Ausgezeichnete Riß- und Spannungsbeständigkeit
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Durchscheinend
- Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550) und erfüllt die Anforderungen gemäß USP 23, Kasse VI.
- Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
- Temperaturbereich: -400 bis +500 °F (-240 bis +260 °C)
- Sterilisierbar durch Autoklavieren, mit Ethylenoxid oder Heißluft
Spezifikation
Metrische PTFE-Schläuche | |
5/16 Zoll | |
PTFE | |
10 mm | |
7.6 m | |
1.047 mm | |
-240 °C | |
143 psi | |
260 °C |
Ja | |
7.98 mm | |
25/64 Zoll | |
25 ft. | |
1/25 Zoll | |
-400 °F | |
Durchscheinend | |
500 °F |