Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flea Micro Mag Stir Bar 5x2mm Blue
Mikromagnetische Rührstäbe sind für das Rühren kleiner Volumina in Gefäßen wie Fläschchen, Röhrchen und Gradientenherstellern konzipiert
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F37121-0014
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
- Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Septen
- Alnico-Magnet, gekapselt in FDA-Gütegrad, USP-Klasse VI der Marke Teflon® PTFE-Beschichtung–hervorragende chemische Kompatibilität
- Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2015-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
- Autoklaviersicher
Spezifikation
2 mm | |
Je 1 | |
Röhrchen, Mikro-Teströhrchen, Zentrifugenröhrchen | |
ISO 9001:2015 | |
Rechteckig |
Gelb | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Ja | |
7 mm |