Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spinbox, Stirringbar PTFE Assort.12x-BelArt
Sorgen für sofortige Verfügbarkeit dieser beliebten, mit Teflon™ PTFE umhüllten Alnico Magnete
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F37186-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, FDA-Qualität; hervorragende chemische Kompatibilität
- Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2015-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
- Autoklavierbar
Bestellinformation
AbmessungenLxB
Spezifikation
Lagerbox | |
12 verschiedene Bars. Jeweils 1 in blau, rot und gelb: 8 x 1.5mm, 5 x 2mm, 7 x 2mm, 10 x 3mm. | |
Mikro-Magnetrührstäbe | |
12/Packung, 6 Packungen/Karton | |
Ja |
PTFE | |
3 x 3 mm | |
Rot, Blau, Gelb | |
Alnico-Magnet | |
ISO 9001:2015 |