Learn More
Fisherbrand™ Mikromagnetrührstab aus PTFE
Entwickelt für die kleinsten Behälter. Fisherbrand™ Mikromagnetrührstäbe aus PTFE sind autoklavierbar.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16245851
  • 24.00 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt für die kleinsten Behälter.Fisherbrand™ Mikromagnetrührstäbe aus PTFE sind autoklavierbar.
  • Lieferung in wiederverwendbaren Fläschchen mit Schnappverschluss.
  • Zum Rühren in Reagenzgläsern, kleinen Bechergläsern oder anderen Behältern.
  • Autoklavierbar.
Spezifikation
Spezifikation
3 mm
Weiß
Behälter & Gefäße / Heizrührer
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Zylindrisch
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
5/Pckg.
Ja
30 mm