Learn More
Adtech Polymer Engineering™ PTFE-Mikroröhrchen
Flexibilität und Widerstandsfähigkeit für allgemeine Laborarbeiten. Adtech Polymer Engineering™ PTFE-Mikroröhrchen eignen sich hervorragend für Arbeiten bei hohen Temperaturen und den Transfer korrosiver Chemikalien.
Marke: Adtech Polymer Engineering™ 39240
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Maximale Temperatur von 260 °C (Schmelzpunkt bei 330 °C)
- Antihafteigenschaften
- Oberfläche mit geringer Reibung
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel
- Sehr hohe elektrische Belastbarkeit, gut isolierend
- Physiologisch neutral
- Umweltfreundlich und geruchlos
- Sterilisier- und autoklavierbar
Spezifikation
FDA | |
0.3 mm | |
0.76 mm | |
Heißarbeit, Transfer ätzender Chemikalien | |
1 Packung | |
Flexibel |
Ja | |
PTFE | |
30 m | |
–240 bis 260 °C | |
Durchscheinend | |
260 °C |