Learn More
VITLAB™ PTFE-Magnetrührstab, achteckig
11.65 € - 89.80 €
Spezifikation
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
---|---|
Menge | 3/Pckg. |
Form | Achteckig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Vorbereitung, Trennung und Konzentration |
Enthält | Ringe und Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16583602
|
VITLAB™
307697 |
13 mm |
48.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16513612
|
VITLAB™
307997 |
25 mm |
60.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16533612
|
VITLAB™
308197 |
38 mm |
68.90 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16503622
|
VITLAB™
309097 |
38 mm |
89.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10050581
|
VITLAB™
308197 |
38 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10162501
|
VITLAB™
307697 |
13 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10395661
|
VITLAB™
309097 |
38 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10554641
|
VITLAB™
307997 |
25 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Achteckig | |
Ringe und Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern |
3/Pckg. | |
Zur Vorbereitung, Trennung und Konzentration |