Learn More
VITLAB™ PTFE-Magnetrührstab, oval
23.35 € - 238.00 €
Spezifikation
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
---|---|
Menge | 3/Pckg. |
Form | Oval |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Vorbereitung, Trennung und Konzentration |
Enthält | Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16573622
|
VITLAB™
311197 |
15 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10566561
|
VITLAB™
311197 |
15 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16583622
|
VITLAB™
311297 |
20 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10400543
|
VITLAB™
311297 |
20 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10747931
|
VITLAB™
311397 |
25 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16593622
|
VITLAB™
311397 |
25 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16533632
|
VITLAB™
311797 |
50 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Oval | |
Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern |
3/Pckg. | |
Zur Vorbereitung, Trennung und Konzentration |