Learn More
Wheaton™ Stößel aus PTFE
170.00 € - 225.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11748282
|
Wheaton™
358143 |
Gehäuse 15mL |
225.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11748272
|
Wheaton™
358131 |
Gehäuse 1mL |
184.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11768272
|
Wheaton™
358135 |
Gehäuse 3mL |
170.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11728282
|
Wheaton™
358139 |
Gehäuse 5mL |
222.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
PTFE |