Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Hochtemperaturverschluss, mit Dichtscheibe, PSU Weiß
107.10 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Weiß
Beschreibung
Weißer GLS 80™ Weithals-Schraubverschluss aus PSU (Kappendichtung). Bei dem verwendeten Material handelt es sich um eine spezielle Zusammensetzung auf Basis eines Polyarylsulfons. Dadurch wurden die chemischen, thermischen und mechanischen Eigenschaften des Materials deutlich verbessert und den Anforderungen im Labor angepasst. Durch die beidseitig beschichtete PTFE-Dichtung (Dichtscheibe: Platinvernetztes Silikon) kann die Flasche dicht verschlossen werden. Ein passender Ausgießring aus PTFE ist erhältlich und gestattet ein sauberes, tropfenfreies Arbeiten.
- PSU-Kappen und die ETFE-Ausgießringe bieten eine höhere thermische und chemische Beständigkeit als vergleichbare Komponenten aus Polypropylen
- Die zusätzliche 30 % Glasfaserverstärkung des PBT-Harzes verbessert Steifheit, Zugfestigkeit und Schlagfestigkeit der Schraubkappe
- Die Schraubkappendichtung mit PTFE-beschichtetem Kappen-Septum sorgt für eine effiziente Abdichtung
- Der passende Ausgießring aus ETFE gestattet ein tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
Spezifikation
Beschreibung | Ausgießring |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Aufbewahrung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand |
Material | PSU, PBT, ETFE, PBT, ETFE |
Menge | 5/Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GLS 80 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |