Learn More
Bohlender™ Verschlusskappen High Chem, GLS 80, PTFE/PP
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
GL 80-Gewinde;
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | GL 80-Gewinde; |
Produkttyp | Schraubverschluss |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Glasflaschen mit GLS 80-Gewinde, für die Lagerung von hochaggressiven oder reinen Chemikalien, dichte Abdichtung auch bei hohen thermischen Schwankungen |
Material | PTFE, Polypropylen |
Menge | Gehäuse 1Pack |
Temperaturbereich (metrisch) | –20 bis 140 °C |