Learn More
Bohlender™ PTFE- und PPS GL-Steuerventile
Zur Verteilung von Flüssigkeiten und Gasen sowie zur manuellen Regelung zum Gewährleisten von konstantem Durchfluss.
Marke:  Bohlender™ E694-14
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 10679981
  • 702.78 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbeständig von −20 °C bis +250 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Max. Druck von 6 bar
  • Zwei-Wegeventil mit gerader Bohrung und drei Anschlüssen mit GL-Gewinde
  • Bewegungslose Abdichtung ohne Verschleißteile durch integrierten Faltenbalg
  • Der konische Sauger des Faltenbalgs wird mit einer Feder vorgespannt
  • Ventil kann durch Drehen der Einstellmutter geöffnet und geschlossen werden, Nippel oben zeigt den Öffnungswinkel an
Spezifikation
Spezifikation
Regelventil
Gewinde GL 14
6 bar
−20 °C bis +250 °C
Flüssigkeits- und Gasverteilung
Bohrung 4 mm
PTFE, PPS
62 mm
FDA-Konformität