Learn More
Bohlender™ PTFE- und PPS-Rührwerklager aus Glas
Diese für den Vakuumeinsatz geeigneten Lager sind ideal für Rührwellen aus Edelstahl und Glas.
Marke: Bohlender™ C425-06
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −15 °C bis +200 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Kombination aus Borosilikatglas mit geschliffenem Gelenk, innerer PTFE-Wellenführung mit integrierter Spezialdichtung und GL-Schraubkappe aus PPS
- Spezialdichtung aus PTFE und einem FPM O-Ring, der mit einem GL-Schraubverschluss, Gewinde 25, zusammengedrückt wird
- Bietet eine gute Abdichtung der Rührwelle
- Die Dichtung kann nach Verschleiß ausgetauscht werden
Spezifikation
Gesamtlänge von 90 mm | |
EU NS 29/32 | |
6 mm Rührwellen |
Rührwerklager aus Glas | |
Schraubkappe mit Gewinde GL 25 |