Learn More
Cole-Parmer™ PTFE-Siebdichtungen
Artikelnummer. 16629295
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
1,27 cm
2,54 cm
3,81 cm
5,08 cm
Netzgröße:
4
10
20
40
100
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Netzgröße unitSize
16629295 1,27 cm 100 1 Stück
16679275 2,54 cm 10 1 Stück
16659285 2,54 cm 4 1 Stück
16689275 3,81 cm 10 1 Stück
16639295 3,81 cm 100 1 Stück
16699275 5,08 cm 10 1 Stück
16639285 5,08 cm 20 1 Stück
16679285 5,08 cm 40 1 Stück
16649295 5,08 cm 100 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16629295 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 3053880
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schützen Ihrer Pumpe, Ventile und anderen Komponenten in der Flüssigkeitsleitung
  • Vorfilter vor kritischen Membranfiltern
  • Erzeugen von Turbulenzen für eine verbesserte Masse- oder Wärmeübertragung
  • Reinigen in Chromatographie-Anwendungen
Spezifikation
Netzgröße 100
Außendurchmesser (metrisch) 1,27 cm
Material PTFE
Typ Dichtung