Learn More
Fisherbrand™ Propeller-Rührblatt, mit 4 Flügel 45°, für Schaft D=8mm, Rotor D=40mm
Gleitet über Standardwellen und rastet ein, um die effektivsten Rührmuster zu erhalten. Fisherbrand™ Rotoren mit einstellbarer Klinge werden vollständig aus PTFE-Kunststoff mit einer PTFE-Sicherungsmutter mit Glasfüllung hergestellt.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03500kg
Artikelnummer. 10426022
  • 47.95 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rotorblätter, abgewinkelt bei 45°
  • Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
  • Garantiert chemisch beständig
Spezifikation
Spezifikation
40 mm
PTFE-Rührer mit Schaft
Je 1
PTFE-Rührer mit Schaft, verstellbarer Rotor mit 4 Klingen
8 mm
Mischen
-200°bis +280 °C