Learn More
Cowie Technology™ Stabrührer aus PTFE, verstellbarer Rotor mit 4 Schaufeln
Der Cowie Technology™ abgewinkelte, verstellbare Rotor aus PTFE für Stabrührer lässt sich über Standardstäbe schieben und arretieren, um die effektivsten Rührmuster zu erhalten.
46.05 € - 77.40 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | PTFE-Rührer mit Schaft |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen |
Menge | Je 1 |
Temperatur (metrisch) | -200°bis +280 °C |
Typ | PTFE-Rührer mit Schaft, verstellbarer Rotor mit 4 Klingen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Durchmesser (metrisch) Ventilator | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Durchmesser (metrisch) Ventilator | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10068201
|
Cowie Technology™
005.606040 |
6 mm | 40 mm |
46.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10271802
|
Cowie Technology™
005.610090 |
10 mm | 90 mm |
77.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10503172
|
Cowie Technology™
005.610060 |
10 mm | 60 mm |
51.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10610433
|
Cowie Technology™
005.612070 |
12 mm | 70 mm |
58.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10530862
|
Cowie Technology™
005.612090 |
12 mm | 90 mm |
77.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus hochreinen PTFE-Materialien mit FDA- und USP Klasse VI-Zulassung.
- Chemisch inert
- Nicht kontaminierend
- Verwendbar bis 280 °C
Spezifikation
PTFE-Rührer mit Schaft | |
Je 1 | |
PTFE-Rührer mit Schaft, verstellbarer Rotor mit 4 Klingen |
Mischen | |
-200°bis +280 °C |