Learn More
Cowie Technology™ Stabrührer aus PTFE, verstellbarer Rotor mit 4 Schaufeln
Der Cowie Technology™ abgewinkelte, verstellbare Rotor aus PTFE für Stabrührer lässt sich über Standardstäbe schieben und arretieren, um die effektivsten Rührmuster zu erhalten.
Marke: Cowie Technology™ 005.606040
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03500kg
Beschreibung
- Hergestellt aus hochreinen PTFE-Materialien mit FDA- und USP Klasse VI-Zulassung.
- Chemisch inert
- Nicht kontaminierend
- Verwendbar bis 280 °C
Spezifikation
40 mm | |
PTFE-Rührer mit Schaft | |
Je 1 | |
PTFE-Rührer mit Schaft, verstellbarer Rotor mit 4 Klingen |
6 mm | |
Mischen | |
-200°bis +280 °C |