Learn More
Bohlender™ Bogen aus PTFE
Marke:  Bohlender™ S1803-06
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10537692
  • 31.96 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Blatt
1000mm
1000 x 300mm
0,24mm
PTFE
300mm