Learn More
Masterflex™ Elektrisches Magnetventil aus PTFE
Artikelnummer. 13553600
Change view
Click to view available options
Spannung:
12 VDC
24 VDC
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
13553600 24 VDC 1 Stück
11710419 12 VDC 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13553600 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0135602
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Verwendung mit Druck oder Vakuum
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 70 °C
Material PTFE
Menge Je 1
Typ Elektromagnetventil
Spannung 24 VDC