Learn More
Bohlender™ PTFE-Magnetrührstab, quadratisch
Besonders geeignet für große Gefäße, da sie bei niedrigen Geschwindigkeiten starke Turbulenzen erzeugen.
101.44 € - 166.42 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA |
---|---|
Farbe | Weiß |
Beschreibung | Alnico 5 magnetischer Kern |
Material | PTFE |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10093301
|
Bohlender™
C361-03 |
45 mm |
101.44 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10679401
|
Bohlender™
C361-06 |
90 mm |
166.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico 5
- Durch Mischen werden Feststoffe gelöst oder ganz vermieden
- In zwei Größen erhältlich
Spezifikation
FDA | |
Alnico 5 magnetischer Kern | |
Rechteckig | |
−200 °C bis +250 °C |
Weiß | |
PTFE | |
Rühren |