Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus PTFE mit Stahlkern
136.00 € - 205.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Mahlkugeln |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | MM 200 und MM 301 |
Material | Teflon mit Stahlkern |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10339540
|
RETSCH
05.368.0046 |
12 mm |
179.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10257990
|
RETSCH
05.368.0045 |
0,9 mm |
136.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10572111
|
RETSCH
05.368.0047 |
20 mm |
205.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Mahlkugeln | |
MM 200 und MM 301 | |
Teflon mit Stahlkern |