Learn More
Cole-Parmer™ PROPELLERRUEHRER PTFE 460X8
Marke:  Cole-Parmer™ 04449-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11799988
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
50.8 mm
Use these Plastic paddle assemblies for mixing most acids and corrosive solutions
1 Each
7.9375 mm
457.2 mm
Propeller