Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ PTFE-Rührer
Ideal für routinemäßige Rühr- und Mischanwendungen Lenz Laborglasinstrumente™ Rührer mit PTFE-Blatt und -Journal verfügen über einen Schaft aus haltbarem DURAN™-Schlauch.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ B3972573
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10000440
  • 115.00 € / 1 Stück
Auf Lager: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Präzise kalibriertes Glasröhrchen
  • Geschliffene und polierte Lageroberfläche
  • Mit Schnappverschluss zum Austausch von PTFE-Klingen
Spezifikation
Spezifikation
Für 6000 ml-Kolben
Rührer
PTFE