Learn More
Fisherbrand™ Standardmäßiges T-Ventil aus PTFE mit Bajonettverschluss
Für feste und halbfeste Schläuche geeignet. Das Standard-T-Ventil aus PTFE ist mit Bajonettverschlüssen versehen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05100kg
Beschreibung
- Kegelventil
- Für den Gebrauch mit festen oder halbfesten Schläuchen - Glas, FEP oder PTFE
- Verbessertes Verbindungssystem
- Alle benetzten Teile
- Maximaler Druck 1 bar bei 100 °C und 5 mmHg
- Alle Kontaktteile aus PTFE
- Ventile können bei 135 °C sterilisiert werden
Spezifikation
Bajonettventil, T-Typ, PTFE | |
Größe der Bohrung 4 mm | |
Ja | |
59 mm | |
–200°C | |
43 mm | |
Weiß/Blau | |
280 °C |
Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
9 mm | |
PTFE | |
PTFE-Anschlüsse | |
Je 1 | |
20 mm | |
1 bar |