Learn More
Cowie Technology™ Abdampfschale aus PTFE mit hoher Form und Ausguss
Reduzieren Sie Verschütten beim Ausgießen überschüssiger Flüssigkeiten mit dem integrierten, geformten Ausguss. Die Cowie Technology™ hohe Verdunstungsschale aus PTFE mit Ausguss hat eine besonders glatte Oberfläche für maximale Wasser- und Lösungsmittelverdunstung.
Marke:  Cowie Technology™ 006.180
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10287900
  • 25.55 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Isostatischer Guss aus reinem PTFE
  • Chemikalienbeständig und inert
  • Besonders glatte Oberfläche im Inneren
  • Verwendbar bis 280 °C
  • Gegossene Tülle für einfaches Ausgießen
Spezifikation
Spezifikation
11,7 fl oz.
180 mL
Rund
Ausguss
-200 bis + 280 °C
80 mm
Flach
PTFE
PTFE-Abdampfschalen
Glatt
50 mm