Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Reagenzgläser, runder Boden mit Lippe
Artikelnummer. 16245971 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 ml
13 ml
50 ml
85 ml
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
25 mm
40 mm
Länge (metrisch):
100 mm
145 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
16245971 8 ml 12 mm 100 mm 1 Stück
16255971 13 ml 16 mm 100 mm 1 Stück
16265971 50 ml 25 mm 145 mm 1 Stück
16275971 85 ml 40 mm 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16245971
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ PTFE-Reagenzgläser, runder Boden mit Lippe, haben eine glatte Innenoberfläche und sind bis 280 °C verwendbar.
  • Runder Boden mit Lippe
  • Chemische Beständigkeit gesamt
  • Hochrein
  • Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
  • Nicht kontaminierend
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 8 ml
Material PTFE
Menge 1
Produktlinie Fisherbrand
Länge (metrisch) 100 mm
Bodenform Rund
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Produkttyp Röhrchen mit rundem Boden und Lippe