Learn More
SI Analytics™ PTFE-Schlauch TZ 1798, 1 Meter, für Titrierstand TMKF,
SI Analytics™ TZ 198 PTFE-Röhrchen ist ein Meter langes Röhrchen, das sich am besten für Titrationsständer TM KF eignet.
Marke: SI Analytics™ 285216882
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Geeignet für Titrationsständer TM KF und TM 235 KF
- 1 m lang
- Zum Anschluss an Titrationsgefäß, Reagenzienflasche und Abfallflasche
Spezifikation
PTFE-Schlauch | |
PTFE | |
Titrationsstativ TM KF-Anschluss, Feuchtigkeitsflaschen-Reagenzflasche, Titrationsstativ, Titrationstativ-Abfallflasche |