Learn More
JULABO™ PTFE-Schläuche
Artikelnummer. 17178508
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm ID, 14 mm AD
8 mm ID, 10 mm AD
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
17178508 8 mm ID, 10 mm AD 1 Stück
17188508 12 mm ID, 14 mm AD 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17178508 Lieferant JULABO™ Lieferanten-Nr. 8930140
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PTFE-Schläuche sind in verschiedenen Größen erhältlich.
  • -60 °C bis 180 °C
  • Die Größen umfassen:
    • 8 mm ID x 10 mm AD
    • 12 mm ID x 14 mm AD
Spezifikation
Temperaturbereich -60 bis +180 °C
Material PTFE
Länge (metrisch) 1 m
Durchmesser (metrisch) 8 mm ID, 10 mm AD