Learn More
Bohlender™ PTFE-Schläuche
Diese Schläuche eignen sich für den Transport aggressiver Produkte wie Säuren, Laugen, Gase und Lösungsmittel. Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schläuche eignen sich dank ihrer hohen chemischen Beständigkeit und Temperaturbeständigkeit von -200 bis +260 °C optimal für den Einsatz in der Flüssigkeitschromatographie.
50.24 € - 173.84 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA, USP-Klasse VI |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | PTFE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15293179
|
Bohlender™
S1810-50 |
6 mm | 8 mm |
100.38 €
3 Meter |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15243179
|
Bohlender™
S1810-32 |
2 mm | 4 mm |
173.84 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15213179
|
Bohlender™
S1810-10 |
0.8 mm | 1,6 mm |
50.24 €
10 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Mit beinahe universeller, chemische Beständigkeit
- Frei von extrahierbaren Substanzen
- Physiologisch unbedenklich
- Nicht klebende Oberfläche
- Sehr gute Gleiteigenschaften
- Sehr gute dielektrische Eigenschaften
- Schwerentflammbar gemäß UL94V0
- Sauerstoffgehalt über 95
- Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
- Kann mit EtO und in Autoklaven sterilisiert werden
Spezifikation
FDA, USP-Klasse VI | |
PTFE | |
-200 °C | |
Durchscheinend bis milchig weiß |
Ja | |
Perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase | |
1/Packung | |
260 °C |