Learn More
Buerkle™ Fasspumpe Ultrarein PTFE mit Auslaufbogen, 60 cm .
Bietet hohe chemische Beständigkeit und sicheren Transfer, selbst bei Flüssigkeiten, die herkömmliche Materialien wie PP oder PVC angreifen.
Marke: Buerkle™ 5606-1000
662.77 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.66700kg
Beschreibung
- Bietet hohe chemische Resistenz
- Der Absperrhahn verhindert das Entweichen gefährlicher Dämpfe und stoppt das Abtropfen nach dem Transfer.
- Durchmesser des Immersionsröhrchens: 32 mm
- Alle Ventile sind aus massivem PTFE/PVDF gefertigt.
- Höchste Qualität - 3 Jahre Garantie
- Schraubgelenk für die meisten handelsüblichen Behälter sind auch als Zubehör erhältlich
Spezifikation
1.2 m | |
Zylinderpumpe | |
Chemische Beständigkeit | |
400 ml/Hub | |
Röhrchendurchmesser von 32 mm |
Ultra-Pure Flüssigkeitstransfer, chemisch aggressive Flüssigkeiten | |
95 cm | |
PTFE | |
Fassschraubverbindungen |