Learn More
Fisherbrand™ Universal-Rührerführung aus PTFE, europäischer Konus, Länge B
Artikelnummer. 10549622 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Standard-Konusverbindung:
29/32B Konus
Konusgröße: 45/40
Konusgröße:19/26
Konusgröße:24/29
Konusgröße:29/32
Konusgröße:34/35
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Welle Standard-Konusverbindung unitSize
10549622 12 mm Konusgröße:29/32 1 Stück
10416142 6 mm Konusgröße:24/29 1 Stück
10763093 8 mm Konusgröße:19/26 1 Stück
10678512 10 mm Konusgröße:24/29 1 Stück
10661153 10 mm 29/32B Konus 1 Stück
10486322 8 mm Konusgröße:24/29 1 Stück
10681343 16 mm Konusgröße:34/35 1 Stück
10640773 6 mm Konusgröße:19/26 1 Stück
10476702 16 mm Konusgröße: 45/40 1 Stück
10010162 10 mm Konusgröße:34/35 1 Stück
10213082 12 mm Konusgröße:34/35 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10549622
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für Rührstäbe aus Glas, Metall und PTFE. Die Universal-Rührerführung ist für Europa mit einem Konus in „B-Länge“ versehen und beinhaltet eine PTFE/PEEK-Dichtung.
Zur Verwendung mit Rührstäben aus Glas, Metall und PTFE.Die Universalrührerführung ist für Europa mit einem Konus in „B-Länge“ versehen und verfügt über eine Dichtung aus PTFE/PEEK.
Zur Verwendung mit Rührern aus Glas, Metall oder PTFE. Zu den einzigartigen Konstruktionsmerkmalen gehören die dauerbelastete PTFE/PEEK-Verbunddichtung und ein speziell für Steifigkeit und Laufruhe hergestelltes Glaskugellager.
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Anti-Rutschoption und verringerte Vibration
  • Vakuum (∼5 mm Hg) und Druck (3 bis 5 psi) Leistungsverhalten
  • kein Verschütten
  • Selbstlösender Gelenkring
  • Maximal empfohlene Drehzahlen: Dauerbetrieb 500 U/min, intermittierend 800 U/min
Hinweis: PEEK hat ein hohes Maß an chemischer Beständigkeit mit einer gewissen Anfälligkeit gegenüber starken Mineralsäuren.
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 1/2 in.
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 12 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rührer mit Rührwellen aus PTFE, Glas und Metall
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausrichtung des Schafts beim Mischen
Höhe (metrisch) 110 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung Konusgröße:29/32
Typ Universal-Rührerführung, PTFE