Learn More
Fisherbrand™ Universal-Rührerführung, PTFE (V7)
Dauerhaft belastete PTFE/PEEK-Verbunddichtung. Fisherbrand™ PTFE Universal Rührwerksführung (V7) enthält ein spezielles Glaskugellager für Steifigkeit und Laufruhe.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24170kg
Beschreibung
- Vakuum- (5 mm Hg) und Druckleistung (3 bis 5 psi)
- Hohe chemische Beständigkeit
- Peitschenschutz und reduzierte Vibration
- Kein Verschütten
- Selbstlösender Gelenkring
- Empfohlene Maximaldrehzahlen: kontinuierlich 500 U/min, intermittierend 800 U/min. Für Glas-, Metall- und PTFE-Rührwellen.
Spezifikation
45 mm | |
Rührer mit Rührwellen aus PTFE, Glas und Metall | |
96 mm | |
24/40A Konus |
10 mm | |
Ausrichtung des Schafts beim Mischen | |
Je 1 | |
Universal-Rührerführung, PTFE (V7) |