Learn More
Fisherbrand™ Universal-Rührerführung, PTFE (V7)
Dauerhaft belastete PTFE/PEEK-Verbunddichtung. Fisherbrand™ PTFE Universal Rührwerksführung (V7) enthält ein spezielles Glaskugellager für Steifigkeit und Laufruhe.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11577233
  • 254.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
24-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vakuum- (5 mm Hg) und Druckleistung (3 bis 5 psi)
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Peitschenschutz und reduzierte Vibration
  • Kein Verschütten
  • Selbstlösender Gelenkring
  • Empfohlene Maximaldrehzahlen: kontinuierlich 500 U/min, intermittierend 800 U/min. Für Glas-, Metall- und PTFE-Rührwellen.
Spezifikation
Spezifikation
55 mm
Rührer mit Rührwellen aus PTFE, Glas und Metall
110 mm
29/42A Konus
12 mm
Ausrichtung des Schafts beim Mischen
Je 1
Universal-Rührerführung, PTFE (V7)