missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PTH Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 16613435
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16613435 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16613435 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA599181

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total Parathyroid Hormone.

This gene encodes a member of the parathyroid family of proteins. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate a protein that binds to the parathyroid hormone/parathyroid hormone-related peptide receptor and regulates blood calcium and phosphate levels. Excess production of the encoded protein, known as hyperparathyroidism, can result in hypercalcemia and kidney stones. On the other hand, defective processing of the encoded protein may lead to hypoparathyroidism, which can result in hypocalcemia and numbness.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PTH
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen PTH
Gen-Zugriffsnummer P01270
Gen-Alias hypothalamic parathyroid hormone; parathormone; Parathyrin; parathyroid hormone; parathyroid hormone 1; preproparathyroid hormone; prepro-PTH; PTH; PTH-(1-84); Pth1; Pthp; Pthr1
Gensymbole PTH
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human PTH(Accession P01270), corresponding to amino acid residues L55-D105.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5741
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.