missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTP pi/PTPRU Antibody (PTPRU/7616), Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18669424 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18669424 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18669424 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP324115B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PTP pi/PTPRU Monoclonal antibody specifically detects PTP pi/PTPRU in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PTP pi/PTPRU
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon PTPRU/7616
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias FMI, hPTP-J, pancreatic carcinoma phosphatase 2, PCP2, PCP-2, pi R-PTP-Psi, protein tyrosine phosphatase J, protein tyrosine phosphatase, receptor type, U, protein-tyrosine phosphatase J, protein-tyrosine phosphatase pi, PTP, PTP pi, PTP-J, PTP-PI, PTPPSI, PTP-RO, Receptor protein tyrosine phosphatase hPTP-J, R-PTP-PSI
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-200) of human PTP pi/PTPRU protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10076
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.