missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTP1B/PTPN1, p Tyr152 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18615454 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18615454 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18615454 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP323215

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PTP1B/PTPN1 Polyclonal antibody specifically detects PTP1B/PTPN1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PTP1B/PTPN1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000
Zusammensetzung PBS, 1 mg/ml BSA and 50% glycerol
Gen-Alias EC 3.1.3.48, protein tyrosine phosphatase 1B, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1, Protein-tyrosine phosphatase 1B, PTP-1B, PTP1Bprotein tyrosine phosphatase, placental, tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen PTP1B/PTPN1 (Tyr-152) synthetic peptide corresponds to amino acids surrounding Tyr-152 in human PTP1B/PTPN1. This sequence has significant homology to the conserved site in rat and mouse PTP1B/PTPN1, and has homology to conserved sites in TC-PTP and MPTP, but not other protein tyrosine phosphatase family members. [UniProt# P18031]
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5770
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.