missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTTG1IP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30556789 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30556789 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30556789 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP346845

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PTTG1IP Polyclonal antibody specifically detects PTTG1IP in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PTTG1IP
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:200-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10-1:100
Zusammensetzung PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Gen-Alias C21orf1putative surface glycoprotein C21orf1 precursor10C21orf3pituitary tumor-transforming gene 1 protein-interacting protein, PBFPTTG-binding factor, pituitary tumor-transforming 1 interacting protein, Pituitary tumor-transforming gene protein-binding factor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen pituitary tumor-transforming 1 interacting protein. (Uniprot# P53801)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 754
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.