Learn More
Pulsatilla-Saponin D (90 %), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pulsatilla Saponin D |
| CAS | 68027-15-6 |
| Summenformel | C47H76O17 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 3β-[(O-β-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)]-α-L-arabinopyranosyl)oxy]-23-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, Hederacolchiside A, Hederagenin 3-O-[β-D-glucopyranosyl(1→4)-[α-L-rhamnopyranosyl(1→2)]]-α-L-arabinopyranoside, Hederagenin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1 → 2)-[β-D-glucopyranosyl-(1 → 4)]-α-L-arabinopyranoside, Pulsatilla Saponin D, SB 365 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C47H76O17/c1-22-30(50)33(53)35(55)38(60-22)64-37-32(52)26(62-39-36(56)34(54)31(51)25(19-48)61-39)20-59-40(37)63-29-11-12-43(4)27(44(29,5)21-49)10-13-46(7)28(43)9-8-23-24-18-42(2,3)14-16-47(24,41(57)58)17-15-45(23,46)6/h8,22,24-40,48-56H,9-21H2,1-7H3,(H,57,58)/t22-,24-,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35+,36+,37+,38-,39-,40-,43-,44-,45+,46+,47-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CCl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 913.1 |