Learn More
Bimsstein, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bimsstein |
Farbe | Grau |
Physikalische Form | Granuliert |
Menge | 500 g |
Verpackung | Poly-Flasche |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |