Beschreibung
- Pumpenkammer zur Installation von Vakuumpumpen.
- Einschließlich ATEX Chemische Membranpumpe mit einer Nennfördergeschwindigkeit von 1,9 m³ /h, Enddruck von 12 mbar, 230 V/50 Hz.
- ATEX Konformität: Saugkammer (gepumpte Gase): II 2G Ex h IIC T3 Gb X
- Außen mit Inertgasspülung: II 2G Ex h IIB T4 Gb X
- Außenbereich ohne Inertgasspülung: II 3G Ex h IIB T4 Gc X
- Motor: II 2G Ex db IIB T4 GB
- Pumpenkammer VDL 23 mit Vakuumpumpe VP5 EX 230V/50 bis 60 Hz Option Modell
Spezifikation
Spezifikation
| Motordrehzahl | 1,9 m³ /Std. |
| Material | Edelstahl |
| Flussrate | 1,9 m3/h |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Pumpentyp | ATEX Chemische Membranpumpe |
| Schutzart Gehäuse | IP52 |
| Maximaler Druck | 1,1 bar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | VDL 23 Vakuumofen |
| Spannung | 230 V ±10% |