Learn More
Cytiva Puradisc™ Nicht sterile 4 mm Spritzenfilter
Für HPLC-Proben mit geringem Feststoffgehalt sowie Proben für die Kapillarelektrophorese (KE)
170.00 € - 1070.00 €
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Typ Spritzenfilter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke Porengröße Material Totvolumen (nach Luftspülung) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Material Totvolumen (nach Luftspülung) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11374674
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6784-0402
0,2 μm PTFE <>10 μl 100 Stück
198.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11334674
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6783-0404
0,45 μm PTFE <>10 μl 500 Stück
865.00 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11324674
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6783-0402
0,2 μm PTFE <>10 μl 500 Stück
860.00 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11384654
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6779-0402
0,2 μm PVDF <10 μl 100 Stück
239.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11394654
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6779-0404
0,45 μm PVDF <10 μl 100 Stk./Packung
239.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11303335
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6792-0402
0,2 μm PVDF <10 μl 500 Stück
1060.00 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11313335
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6792-0404
0,45 μm PVDF <10 μl 500 Stück
1070.00 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11334654
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6777-0402
0,2 μm PVDF <10 μl 50 Stück
170.00 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11344654
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6777-0404
0,45 μm PVDF <10 μl 50 Stück
170.00 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11384674
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6784-0404
0,45 μm PTFE <>10 μl 100/Packung
198.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11314704
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6790-0404
0,45 μm Nylon 500 Stk./Packung Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11364694
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6789-0402
0,2 μm Nylon <>10 μl 100 Stück Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11374694
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6789-0404
0,45 μm Nylon <>10 μl 500 Stück Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11304704
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6790-0402
0,2 μm Nylon <>10 μl 500 Stück Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Wird für HPLC-Proben mit niedrigem Feststoffgehalt und CE-Proben (Kapillarelektrophorese) verwendet
  • Durchmesser: 4 mm
  • Probenvolumen bis zu 2 ml
  • Geringes Rückhaltevolumen von <10 μl gewährleistet eine maximale Probenrückgewinnung
  • Röhrchenspitzenformat (optional)
  • Kompatibel mit einer Vielzahl an Proben
  • Auswahl aus Membran- oder Glasmikrofaser-Filtermedien
Anwendungen:
  • HPLC-Proben mit geringen Feststoffgehalt - Filtration erhöht die Lebensdauer der Säule
  • Kapillarelektrophoreseproben - Filtration eliminiert falsche Peaks
  • Sterile Filtration von Proben mit geringem Volumen
  • UV/Vis-Proben - direktes Filtern in die Küvette mit der Röhrchenspitze
  • Refraktometrie - Filtern von Proben vermeidet Beschädigung an der Instrumentenoptik und verbessert die Genauigkeit der Ergebnisse
  • Minimieren noch nicht-spezifischer Bindung an der Membran (aufgrund von kleiner Membranengröße)
Spezifikation
Spezifikation
Unsteril
Spritzenfilter